Learn More
Kartell™ Frascos de lavado de boca ancha graduados de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Color del tapón:
Rojo
Graduaciones:
25 ml
Descripción
El diseño de boca ancha permite un llenado fácil y seguro del contenido.
- Fabricados en polietileno
- Tapones con código de colores para facilitar la identificación
- Ingenioso tapón diseñado para evitar goteos involuntarios
- Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Tipo de producto | Frasco de lavado de polietileno de boca ancha |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 38 mm |
Incluye | Tapones codificados con color |
Material | Polietileno |
Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
Color del tapón | Rojo |
Graduaciones | 25 ml |
Graduated | Sí |
Boca | Ancha |