Learn More
Kartell™ Frascos de polietileno de cuello estrecho graduados
Incluyen doble sellado con tapón de inserto para garantizar la estanqueidad.
Marca:  Kartell™ 0032300
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12681006
  • 520.00€ / paquete de 300
Fecha estimada de envío
12-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from polyethylene
  • Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits
  • No leaking with easy-grip cap
  • Tagging points on shoulder and cap ensure tamper-proof closure
  • Suitable for storing food stuff
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
23mm
25 ml
Insert cap
Reglamento 1935/2004, reglamento de la CE 10/2011
PEBD
Frasco cilíndrico
Estrecha