Learn More
Kartell™ Frascos de polietileno de cuello estrecho graduados
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
25 ml
50 ml
100 ml
ID de cuello (métrico):
23 mm
33 mm
Descripción
Incluyen doble sellado con tapón de inserto para garantizar la estanqueidad.
- Fabricados en polietileno
- Los rebordes inclinados reducen la tendencia a los depósitos de residuos
- Sin fugas con tapón de fácil agarre
- Los puntos de marcado del reborde y la tapa garantizan un cierre a prueba de manipulaciones
- Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapón de inserto |
Tipo de producto | Frasco de cuello estrecho |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | LDPE |
ID de cuello (métrico) | 23 mm |
Graduaciones | 50 ml |
Certificaciones/conformidad | CE 1935/2004, CE 10/2011 |
Graduated | Sí |
Boca | Estrecha |