Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylene glycol monomethylether, 350
Marca:  Alfa Aesar™ 041560.36
Detalles adicionales : CAS : 9004-74-4 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314328
  • 118.00€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
9004-74-4
76.095
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
8019
2-methoxyethanol
C3H8O2
MFCD00084416
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CHEBI:46790
COCCO
Especificación
Polyethylene glycol monomethylether, 350
1.09g/mL
MFCD00084416
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethanol
8019
Liquid
500g
9004-74-4
C3H8O2
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
COCCO
76.095
CHEBI:46790
Colorless to Yellow
>110° (230°F)