Learn More
P-toluenosulfonato de polietilenglicol monometil éter, P.M. 5000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15497315
149.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
58320-73-3
C10H14O4S
230.278
TZXJJSAQSRHKCZ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethyl tosylate, ethanol, 2-methoxy-, 1-4-methylbenzenesulfonate, 2-methoxyethyltosylate, acmc-209e3c, aronis23919, 2-methoxyethyl-p-toluenesulfonate, 2-methoxyethyl p-toluenesulphonate, ethylene glycol methyl ether tosylate
86977
2-metoxietil 4-metilbencenosulfonato
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
58320-73-3
C10H14O4S
230.278
TZXJJSAQSRHKCZ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethyl tosylate, ethanol, 2-methoxy-, 1-4-methylbenzenesulfonate, 2-methoxyethyltosylate, acmc-209e3c, aronis23919, 2-methoxyethyl-p-toluenesulfonate, 2-methoxyethyl p-toluenesulphonate, ethylene glycol methyl ether tosylate
86977
2-metoxietil 4-metilbencenosulfonato
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol monomethyl ether p-toluenesulfonate
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 5,000
Forma física Polvo
Cantidad 5 g