Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylene glycol monomethyl ether p-toluenesulfonate, M.W. 13,000
Marca:  Alfa Aesar™ 046975.03
Detalles adicionales : CAS : 58320-73-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447355
  • 40.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
58320-73-3
230.278
2-methoxyethyl p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethyl tosylate, ethanol, 2-methoxy-, 1-4-methylbenzenesulfonate, 2-methoxyethyltosylate, acmc-209e3c, aronis23919, 2-methoxyethyl-p-toluenesulfonate, 2-methoxyethyl p-toluenesulphonate, ethylene glycol methyl ether tosylate
2-methoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
C10H14O4S
TZXJJSAQSRHKCZ-UHFFFAOYSA-N
86977
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOC
Especificaciones
Polyethylene glycol monomethyl ether p-toluenesulfonate
58320-73-3
2-methoxyethyl p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethyl tosylate, ethanol, 2-methoxy-, 1-4-methylbenzenesulfonate, 2-methoxyethyltosylate, acmc-209e3c, aronis23919, 2-methoxyethyl-p-toluenesulfonate, 2-methoxyethyl p-toluenesulphonate, ethylene glycol methyl ether tosylate
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOC
230.278
Powder
1g
M.W. 13,000
C10H14O4S
TZXJJSAQSRHKCZ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
86977
White
Videos
SDS Documentos