Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate, M.W. 13,000
25.50€ - 301.00€
CAS 175172-61-9
Fórmula molecular C4H10O4S
Molecular Weight (g/mol) 154.18
Número MDL MFCD03100948
InChI Key BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
PubChem CID 146293
IUPAC Name 2-methoxyethyl methanesulfonate
SMILES COCCOS(=O)(=O)C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15477285 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
046693.MD
250mg 25.50€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
15457285 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
046693.03
1g 75.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
15467285 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
046693.06
5g 301.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
175172-61-9
154.18
BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
146293
COCCOS(=O)(=O)C
C4H10O4S
MFCD03100948
methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
2-methoxyethyl methanesulfonate
Especificaciones
Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate
175172-61-9
MFCD03100948
BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl methanesulfonate
146293
White
M.W. 13,000
C4H10O4S
methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
COCCOS(=O)(=O)C
154.18
Granular Solid
250mg