Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate, M.W. 13,000
Marca:  Alfa Aesar™ 046693.03
Detalles adicionales : CAS : 175172-61-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457285
  • 75.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
175172-61-9
154.18
BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
146293
COCCOS(=O)(=O)C
C4H10O4S
MFCD03100948
methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
2-methoxyethyl methanesulfonate
Especificaciones
Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate
175172-61-9
MFCD03100948
BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl methanesulfonate
146293
White
M.W. 13,000
C4H10O4S
methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
COCCOS(=O)(=O)C
154.18
Granular Solid
1g
Videos
SDS Documentos