Learn More
Metacrilato de polietilenglicol metil éter, P.M. 5000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080181
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
26915-72-0
C13H24O6
276.329
MFCD00241432
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
93675
2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etil 2-metilprop-2-enoato
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
26915-72-0
C13H24O6
276.329
MFCD00241432
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
93675
2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etil 2-metilprop-2-enoato
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, is used as Emulsion polymers, cosmetics, Construction, emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol methyl ether methacrylate
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 5,000
Forma física Sólido granular
Información de solubilidad It is soluble in water.
Cantidad 1 g