Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, M.W. 13,000
21.70€ - 255.00€
CAS 26915-72-0
Fórmula molecular C13H24O6
Molecular Weight (g/mol) 276.329
Número MDL MFCD00241432
InChI Key KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
PubChem CID 93675
IUPAC Name 2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15467235 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
046513.MD
250mg 21.70€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15447235 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
046513.03
1g 64.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
15457235 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
046513.06
5g 255.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
26915-72-0
276.329
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
93675
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
C13H24O6
MFCD00241432
2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
Especificaciones
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate
26915-72-0
MFCD00241432
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
93675
White
M.W. 13,000
C13H24O6
2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
276.329
Granular Solid
250mg