Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 1,000
Marca:  Alfa Aesar™ 046493.06
Detalles adicionales : CAS : 26570-48-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492697
  • 322.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
10-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
26570-48-9
134.131
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
16212859
C=CC(=O)O.C(CO)O
C5H10O4
MFCD00081876
acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ~375
ethane-1,2-diol;prop-2-enoic acid
Especificaciones
Polyethylene glycol diacrylate
26570-48-9
MFCD00081876
Soluble in THF and chloroform.
C=CC(=O)O.C(CO)O
134.131
Granular Solid
White
M.W. 1,000
C5H10O4
acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ~375
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol;prop-2-enoic acid
16212859
Light sensitive
5g
Videos
SDS Documentos