Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylene glycol di-p-toluenesulfonate, M.W. 3,400
Marca:  Alfa Aesar™ 046959.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497345
  • 35.80€ / 1 g
Fecha estimada de envío
10-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
CH3C6H4SO2(OCH2CH2)nOSO2C6H4CH3
PEG-di-p-tosylate
Especificaciones
Polyethylene glycol di-p-toluenesulfonate
CH3C6H4SO2(OCH2CH2)nOSO2C6H4CH3
Granular Solid
43°C to 47°C
M.W. 3,400
PEG-di-p-tosylate
White
1g
Videos
SDS Documentos