Learn More
Polyethylene Glycol 6000, Flakes, Ultrapure, Affymetrix/USB™
Marca:  Thermo Scientific J19972.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825328
  • 67.08€ / 1 Kg
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Differential precipitation of DNA
  • Enhances hybridization rate of nucleic acids
  • Improves efficiency of end-labeling with T4 Polynucleotide Kinase(1,2)
  • Used in ligation of blunt ended DNA
  • Precipitates bacteriophage &
Especificaciones
25322-68-3
MFCD01779614
PEG 6000
Especificaciones
Polyethylene Glycol 6000
MFCD01779614
5400 to 6600
Plastic bottle
1kg
25322-68-3
PEG 6000
Flakes
60°C to 63°C