Learn More
Polietilenglicol 400, líquido, BAKER™, J.T.Baker™
219.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Polyethylene Glycol 400 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 380 to 420 (Average) |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Gravedad específica | 1L = 1.15kg |