Learn More
Polietilenglicol de grado 400, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073400
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Polietilenglicol, grado 400, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 5.0 to 7.0
Forma física Líquido
Punto de ebullición 200°C
Punto de fusión 4°C
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 400g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor <0.01mmHg at 20°C
Viscosidad 110 to 125 mPaS at 20°C