missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polietilenglicol de grado 400, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Beschreibung
Polietilenglicol, grado 400, extra puro, SLR
Spezifikation
pH | 5.0 to 7.0 |
Forma física | Líquido |
Punto de ebullición | 200°C |
Punto de fusión | 4°C |
Cantidad | 25 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 400g/mol |
Envase | Recipiente de plástico |
Presión de vapor | <0.01mmHg at 20°C |
Viscosidad | 110 to 125 mPaS at 20°C |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'