Learn More
Polyethylene Glycol 200 Grade, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number 12678645
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
pH 5.0 to 7.0
Forma física Líquido
Punto de fusión -65°C
Cantidad 25 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 200g/mol
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor <0.01mmHg at 20°C
Viscosidad 60 to 70 mPaS at 20°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polyethylene glycol - 200 grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.