Learn More
Kartell™ Viales de polietileno para muestras de fondo plano
Catalog Number p-8005840
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
35 ml
Grosor (métrico):
0,98mm
1,6mm
Recipientes de uso general para necesidades de pesaje y almacenamiento de laboratorio.
  • Cómodas tapas con bisagras acopladas a presión
  • Ligero e irrompible
  • Translúcido
  • Adecuado para almacenar alimentos
Tipo de tapón Tapa con bisagras a presión
Tipo de producto Vial para muestras de fondo plano
Capacidad (métrico) 1 ml
Incluye Tapa con bisagras a presión
Material Polietileno
Grosor (métrico) 0,98mm