Learn More
Piercan™ Polyethylene Dry Box Gloves
Click to view available options
Diámetro del puño (métrico):
156
186
300
Tamaño:
7
8
9
Descripción
Confortable y flexible
• Guante de látex
• Resistencia química elevada frente a los ácidos y las bases diluidos, los disolventes alifáticos y cetónicos.
• Guante de látex
• Resistencia química elevada frente a los ácidos y las bases diluidos, los disolventes alifáticos y cetónicos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE 0333 Certified |
Color | White |
Desechables | Single-use |
Material | Polyethylene |
Tipo de producto | Dry Box Gloves |
Tamaño | 8 |
Esterilidad | Sterile |
Temperature (Metric) Max | 25°C |
Grosor (imperial) | 15 mil |
Para utilizar con (aplicación) | Nuclear industries, Life sciences |