Learn More
Kartell™ Disco Buchner, polietileno, textura de 300 micras, diámetro de 45 mm
Estos discos están fabricados con polietileno y tienen buena resistencia química. La membrana de disco de polietileno Kartell™ se utiliza para separar el papel de filtro de la placa del embudo cuando se trabaja con un embudo Buchner.
Marca: Kartell™ 0084400
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Interfaz útil entre el papel de filtro y la placa perforada Buchner
- Evita la obstrucción de los orificios del filtro
Especificaciones
Membrana de disco | |
Polietileno | |
300 μm | |
10/Paq. |
Membrana de disco | |
Polietileno | |
Interfaz entre el papel de filtro y la placa perforada Buchner | |
240 mm |