missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Polyethylene 50° shore A Hardness Snap Ring Caps

Marca:  Macherey-Nagel™ 702718

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12440430

  • 28.00€ / paquete de 100


Fecha estimada de envío
19-03-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

Polyethylene
Polyethylene
Septum
100Pack
1mm
Snap Ring Cap
Transparent
Snap Ring Cap
Snap ring cap
Yes
N 11
Transparent
Videos
Documentos