Learn More
Macherey-Nagel™ ™ Filtros de jeringa de polietersulfona Xtra PES Chromafil
Etiquetado para la validación del método. Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra PES Filtros de jeringa son membranas hidrófilas con muy baja adsorción y buena estabilidad con ácidos y bases. Es ideal para líquidos acuosos y ligeramente orgánicos, especialmente con productos farmacéuticos y proteínas.
129.00€ - 667.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.)
Certificaciones/conformidad Certificado HPLC
Color Incoloro, impresión en negro
Volumen muerto 80 μl
Descripción Impresos con tipo membrana, diámetro y tamaño de poro
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de poro N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
10704562
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729240
0,20 μm 100Pack.
129.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12406466
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729241
0,45 μm 100Pack.
138.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12426466
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729242
5,0 μm 100Pack.
129.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12416466
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729241.400
0,45 μm 400Pack.
667.00€
paquete de 400
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de jeringa Chromafil™ Xtra están impresos para la identificación directa del tipo de membrana, el diámetro y el tamaño de poro. Los filtros eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar tiempos de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.
  • Carcasa de polipropileno (PP) Xtra de bajo sangrado sin color con etiqueta transparente.
  • Bajo contenido de compuestos extraíbles
  • Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
  • Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
  • Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
  • Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
  • Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
  • Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.)
Incoloro, impresión en negro
Impresos con tipo membrana, diámetro y tamaño de poro
Poliestersulfona (PES)
4,91 cm2
Polipropileno
Luer-lock
>12 bar
De 5 a 100 ml
Certificado HPLC
80 μl
No estéril
Líquidos acuosos y ligeramente orgánicos, buena estabilidad contra ácidos y bases
Hidrófilo
Luer
Filtro de jeringa
25 mm