Learn More
Sartorius™ Mini cartucho de polietersulfona Sartopore 2
Marca: Sartorius™ 5441558K7------B
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Filtración estéril en producción piloto y a pequeña escala | |
1Pack | |
Mini cartucho Sartopore 2 |
ISO 9001, cGMP estándar | |
0,1 μm | |
0,05 m2 | |
Polipropileno | |
1Pack |