Learn More
Bryson Packaging™ Polyethene Bags
Marca:  Bryson Packaging™ BAJ-360-150J
Detalles adicionales : Peso : 0.12784kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312284
  • 3.55€ / paquete de 100
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Polyethylene, resealable bags, clear or with three write-on bars for labelling. Ideal for storing stationery and sending samples etc.
Especificación
Especificación
Resealable
230mm
Bag
Clear
50mm
Storing stationery
100
100Pack
PE (Polyethylene)
Videos