Learn More
Macherey-Nagel™ Microset F3 de láminas de poliéster Polygram SIL G/UV254 para TLC
Marca:  Macherey-Nagel™ 814400
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Código de producto. 12490107
  • 257.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
Láminas de poliéster Polygram SIL G
Microset F3 para TLC
1 manual, 50 capilares de vidrio de 1 μl; 50 láminas de poliéster Polygram SIL G/UV254 de 4 × 8 cm; 5 comprimidos de aspirina; 5 comprimidos de tomapirina; 20 filtros plegados MN 615 1/4 de 11 cm de diámetro; 3 viales de muestra de 8 ml (para muestra de aspirina y tomapirina y extracto de corteza de cinchona); 5 g de corteza de cinchona; 100 ml de etanol, 2-propanol y éter dietílico de tolueno (61:39, v/v)*, reactivo en aerosol para cafeína (en solución acuosa de acetona)* y reactivo en aerosol Dragendorff-Munier (solución acuosa); 50 ml de solución de cloruro de hierro(III)* y de hexacianoferrato(III) de potasio cada una (ambas soluciones acuosas); 30 ml de acetato de etilo*; 25 ml de 12,5 % y dietilamina* de amoníaco, y 8 ml de soluciones de referencia de cafeína, paracetamol y quinina cada una (todas en etanol)*
1 unidad
UV254
4 x 8 cm