Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: poliéster Freezerbondz II
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
Marca:  Brady™ 143323
104.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21918" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12652996
  • 134.00€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
  • Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
  • Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
  • Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
  • Color: Negro sobre blanco
  • Material: poliéster Freezerbondz™ II
  • Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliéster
1 in.
0,0032 in.
Permanente
0.375 in. Diámetro. Parte superior del vial
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, pajitas portaobjetos
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
0.37 in.
2,54 cm
0,375 x 1 pulg. con 0,375 pulg. Diámetro del vial superior
Film blanco con capa superior imprimible por termotransferencia blanca
ASTM D
240/paq.