Learn More
Acrilato/metacrilato de poliéster, PEAM-645, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442727
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
921213-39-0
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
921213-39-0
Recommended for use as a base resin in adhesive applications or coating applications
Recommended for use as a base resin in adhesive applications or coating applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Polyester acrylate/methacrylate
Color De ámbar a marrón
Nombre de nota PEAM-645
Forma física Líquido
Punto de fusión >375°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 645
Olor Mild