Learn More
Polidimetilsiloxano, trimetilsiloxio terminado, P.M. 770, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11309038
65.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9016-00-6
(C2H6OSi)n
74.15
MFCD00084411
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
dimethylsilanone
C[Si](C)(-*)O-*
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9016-00-6
(C2H6OSi)n
74.15
MFCD00084411
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
dimethylsilanone
C[Si](C)(-*)O-*
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy is used in coating Auxiliary Agents. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Color Incolora
Nombre de nota M.W. 770
Forma física Líquido
Punto de ebullición >205°C
Punto de fusión -40°C
Densidad 0.918 g/mL
Información de solubilidad Soluble in aromatic hydrocarbon,partially soluble in aliphatic and insoluble in water.
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.397