Learn More
Polidimetilsiloxano, trimetilsiloxio terminado, P.M. 117000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052088
19.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9016-00-6
(C2H6OSi)n
74.15
MFCD00084411
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
dimethylsilanone
C[Si](C)(-*)O-*
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9016-00-6
(C2H6OSi)n
74.15
MFCD00084411
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
dimethylsilanone
C[Si](C)(-*)O-*
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Color Incolora
Nombre de nota M.W. 117,000
Forma física Líquido viscoso
Punto de ebullición >205°C
Punto de fusión <-40°C
Densidad 0.976 g/mL
Cantidad 50 mL
Temperatura de inflamación 315°C (599°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.4035