missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polycystin 2 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Polycystin 2 |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818894
|
Proteintech
19126-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808894
|
Proteintech
19126-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the polycystin protein family. The encoded protein contains multiple transmembrane domains, and cytoplasmic N- and C-termini. The protein may be an integral membrane protein involved in cell-cell/matrix interactions. The encoded protein may function in renal tubular development, morphology, and function, and may modulate intracellular calcium homoeostasis and other signal transduction pathways. This protein interacts with polycystin 1 to produce cation-permeable currents. Mutations in this gene have been associated with autosomal domit polycystic kidney disease.Especificaciones
Polycystin 2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Canine, Human, Mouse, Rat | |
O35245, Q13563 | |
18764, 487852, 498328, 5311 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PKD2 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
APKD2, PC2, PKD2, PKD4, Polycystin 2, Polycystwin, R48321 | |
Pkd2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |