Learn More
HUBER Polycarbonate Test Tube Rack
Test tube rack made of polycarbonate for 106A-E to 110A-E
Marca: HUBER 6031
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
Descripción
- Fabricado en policarbonato
- Para 106A-E a 110A-E
Especificaciones
Para 106 A-E a 110 A-E | |
30 x 13 mm de diámetro | |
Policarbonato | |
45 mm |