Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de policarbonato con tubo de inmersión, Luer Lock macho, estéril
Proporcionan una visibilidad y durabilidad óptimas
488.13€ - 874.18€
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Material Policarbonato
Desechables
Mouth Style De rosca
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Diámetro del cierre (métrico) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Diámetro del cierre (métrico) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15844747
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
11405
125 mL 33 mm Ventilación, tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulg.), graduaciones
874.18€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15884655
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
11415
250 mL 38 mm 0,2μm, tubo de inmersión de 1/8 in, cierre luer macho
590.18€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15551621
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
11465
2 L 48 mm Ventilación de 0,2 μm, tubo de inmersión de 25,4/101,6 mm (1/4 pulgadas), desconexión Luer Lock macho
488.13€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17780688
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
11495
3 L 70 mm Tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulgadas), desconexión Luer Lock macho
524.53€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con policarbonato ópticamente transparente para una visibilidad óptima y durabilidad. Los matraces Erlenmeyer de policarbonato desechables Corning™ son ideales para aplicaciones con matraces de agitación para cultivos en suspensión.
  • Se puede utilizar para almacenamiento de medios o cultivos celulares
  • Graduados, boca ancha
  • Envasados individualmente
  • Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Tapón de transferencia aséptica para facilitar la transferencia de cultivos
  • Solo el matraz se puede esterilizar en autoclave según las instrucciones suministradas
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
Policarbonato
De rosca
Polipropileno
Tapón de transferencia aséptica
Documentos
Product Certifications
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.