Learn More
Macherey-Nagel™ ™ Filtros de jeringa de poliamida (nylon) Chromafil Xtra PA
Etiquetado para validación y certificación de métodos. Los™™ filtros de jeringa de poliamida (Nylon) Xtra PA Chromafil de Macherey-Nagel son membranas moderadamente hidrófilas para purificar líquidos orgánicos/acuosos de medio polo (Ej. Eluyentes de HPLC). Fácil de usar: Simplemente llene la jeringa y coloque el filtro.
Marca:  Macherey-Nagel™ 729213
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12486436
  • 123.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
29-03-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de jeringa Chromafil™ Xtra están impresos para la identificación directa del tipo de membrana, el diámetro y el tamaño de poro. Los filtros eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar tiempos de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.
  • Carcasa de polipropileno (PP) Xtra de bajo sangrado sin color con etiqueta transparente.
  • Bajo contenido de compuestos extraíbles
  • Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
  • Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
  • Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
  • Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
  • Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
  • Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones
Especificaciones
5-100 ml
Polipropileno
Moderadamente hidrófilo
No estéril
Colorless, Black print
25mm
4.91cm2
100Pack
Standard pack
100Pack
Syringe Filters
Poliamida (nailon)
0,45 μm
HPLC certified
Imprinted with membrane type, diameter and pore size
Medium polar organic-aqueous liquids, low particle load
Luer lock
Luer
>12 bar 
Autoclavable at 121°C (30 min.)
Dead volume: 80μL