Learn More
Poli(alcohol vinílico), hidrolizado al 92,0-94,0 %, P. M. aprox. 146 000-186 000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077184
20.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9002-89-5
(C2H4O)n
44.05
MFCD00081922
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
11199
etenol
OC(-*)C-*
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9002-89-5
(C2H4O)n
44.05
MFCD00081922
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
11199
etenol
OC(-*)C-*
Indicador
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl alcohol)
Punto de fusión 230.0°C to 240.0°C
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal [-CH2CH(OH)-]n
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,7706
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water.
Viscosidad 53-63 mPa.s (20°C 4% aq. sol.)
Porcentaje de pureza 92.0-94%