Learn More
Acetato de polivinilo, ∽ P.M. 170000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-186533
18.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9003-20-7
(C4H6O2)n
86.09
MFCD00084457
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
7904
CHEBI:46916
acetato de etenilo
CC(=O)OC(-*)C-*
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9003-20-7
(C4H6O2)n
86.09
MFCD00084457
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
7904
CHEBI:46916
acetato de etenilo
CC(=O)OC(-*)C-*
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl acetate)
Nombre de nota Average M.W. 170.000
Forma física Gránulos
Fórmula lineal [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Densidad 1.1800g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in low molecular weight alcohols, esters,, benzene and chorinated hydrocarbons
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 4% max.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.18