Learn More
Alfa Aesar™ Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt, M.W. 70,000
Marca:  Alfa Aesar™ 041688.18
Detalles adicionales : CAS : 25704-18-1 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456375
  • 36.10€ / 50 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
25704-18-1
209.215
ZDJUOHBZKYFKCA-UHFFFAOYSA-N
131675404
[HH].C=CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.[Na]
C8H10NaO3S
MFCD00084449
4-styrenesulfonic acid sodium salt
4-ethenylbenzenesulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
Especificaciones
Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt
M.W. 70,000
C8H10NaO3S
4-styrenesulfonic acid sodium salt
[HH].C=CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.[Na]
209.215
Powder
50g
25704-18-1
MFCD00084449
ZDJUOHBZKYFKCA-UHFFFAOYSA-N
4-ethenylbenzenesulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
131675404