Learn More
Poly(phenylene sulfide), powder, nominal M.W. 10000, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 178852500
Detalles adicionales : CAS : 9016-75-5 Peso : 0.30000kg
Cantidad. 250g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002370
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificación
9016-75-5
MFCD00084445
Especificación
Poly(phenylene sulfide)
9016-75-5
(-C6H4S-)n
Authentic
1% max.
1.36
250g
nominal M.W. 10000
1.3600g/mL
MFCD00084445
Powder
Plastic bottle
Tan to White
Videos
SDS Documentación