Learn More
Polimetilmetacrilato, solución en tolueno, P.M. medio aprox. 40000 (GPC), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Poly(methyl acrylate) |
CAS | 9003-21-8 |
Forma física | Líquido |
Punto de ebullición | 110.0°C |
Fórmula molecular | (C4H6O2)n |
Fórmula lineal | [-CH2CH(CO2CH3)-]n |
Número MDL | MFCD00084441 |
Densidad | 1.2200g/mL |
Sinónimo | 4-phenylmethoxyphenyl methyl prop-2-enoate |
Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in esters, aromatic hydrocarbons, ketones, |