Learn More
Poly(methyl methacrylate), beads, average M.W. 35,000, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 178760010
Detalles adicionales : CAS : 9011-14-7 Peso : 1.05000kg
Cantidad. 1kg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10791641
  • 337.20€ / 1 Kg
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
9011-14-7
MFCD00134349
Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Especificaciones
Poly(methyl methacrylate)
9011-14-7
[-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Beads
Bead size (typically): 50 to 150 micron
1.49
White
1kg
nominal M.W. 38000
1.18
MFCD00134349
Authentic
5% max.
Glass bottle
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf
105.0°C
300°C
Videos
SDS Documentos