Learn More
Poly(ethylene Glycol Methyl Ether), ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 387890050
Detalles adicionales : CAS : 9004-74-4 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10433263
  • 20.90€ / 5 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
9004-74-4
76.095
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
8019
2-methoxyethanol
C3H8O2
MFCD00084416
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CHEBI:46790
COCCO
Especificación
Poly(ethylene glycol methyl ether)
Authentic
0.05% max.
Colorless
4.5 to 7.5 (5% aq. soln.)
C3H8O2
MFCD00084416
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethanol
8019
Liquid
1.08g/mL
Glass bottle
0.5% Max.
5g
9004-74-4
CH3(OCH2CH)nOH
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
COCCO
76.095
CHEBI:46790
Videos
SDS Documentación