Learn More
Poli(etilenglicol), P.M. medio 4000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Poly(ethylene glycol) |
Color | Blanco |
Forma física | Escamas |
Punto de fusión | 54.0°C to 58.0°C |
Fórmula lineal | H(OCH2CH2)nOH |
Índice Merck | 15,7688 |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 4000 |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de plástico |