Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 400, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4599864
52.21 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color Incolora
Forma física Líquido
Punto de ebullición >200.0°C
Punto de fusión 4.0°C to 8.0°C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Densidad 1.1275g/mL
Índice Merck 15, 7688
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 400
Temperatura de inflamación 235°C
Valor hidroxilo 267 to 295mg KOH/g
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4650 to 1.4680
Gravedad específica 1.1275
Viscosidad 110-125 mPa.s (20°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.