Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 300, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737757
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color Clear liquid
Punto de fusión -15.0°C to +10.0°C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Densidad 1.1200g/mL
Índice Merck 15, 7688
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación >180°C
Valor hidroxilo 356 to 394mg KOH/g
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4620 to 1.4650
Gravedad específica 1.12
Viscosidad 85-100 mPa.s (20°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.