Learn More
Ácido poliacrílico,solución en agua al 63 % de peso; P.M aprox. 2000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Poly(acrylic acid) |
Nombre de nota | 63 wt. % Aqueous Solution |
Forma física | Líquido |
Punto de ebullición | 100.0°C |
Fórmula lineal | [-CH2CH(CO2H)-]n |
Densidad | 1.2300g/mL |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane |
Cantidad | 5 g |
Nombre IUPAC | Ácido poliacrílico |
Porcentaje de pureza | 60.0 to 65.0% (solids) |