Learn More
Poli(acrilamida), carboxilo modificado, alto contenido de carboxilo, aprox. MW 100 000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813607
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
62649-23-4
(C3H5NO)n
237.19
MFCD00084393
DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
2-propenamide, polymer with 2-propenoic acid and sodium 2-propenoate, sodium acrylamide acrylic acid acrylate
23696299
sodium prop-2-enamide prop-2-enoic acid prop-2-enoate
NC(=O)C(-*)C-*
62649-23-4
(C3H5NO)n
237.19
MFCD00084393
DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
2-propenamide, polymer with 2-propenoic acid and sodium 2-propenoate, sodium acrylamide acrylic acid acrylate
23696299
sodium prop-2-enamide prop-2-enoic acid prop-2-enoate
NC(=O)C(-*)C-*
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Poly(acrylamide), carboxyl modified
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol