missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
POLR3B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | POLR3B |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816234
|
Proteintech
16574-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806234
|
Proteintech
16574-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Members of the Protein kinase C (PKC) family of serine/threonine protein kinases are grouped by their activation mechanism. Classical or conventional PKCs (PKC alpha-, betaI- , betaII- and gamma-) are activated by phosphatidylserine in a calcium dependent manner and can bind diacylglycerol. The Ca2+ insensitive novel PKCs (PKCs epsilon-, delta-, theta- and eta) are also activated by diacylglycerol and phosphatidylserine. The atypical PKCs (PKCs iota- and zeta-) are insensitive to Ca2+, DAG and phorbolesters. All PKCs isoforms consist of a highly conserved catalytic domain connected to a regulatory domain via a hinge region. PKCs are involved in positive and negative regulation of cell proliferation, apoptosis, differentiation, migration and adhesion, tumorigenesis, cardiac hypertrophy, angiogenesis, platelet function and inflammation, by directly phosphorylating targets such as RAF1, BCL2, CSPG4, TNNT2/CTNT, or activating signaling cascades involving MAPK1/3 (ERK1/2) and RAP1GAP.Especificaciones
POLR3B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P59470, Q9NW08 | |
362858, 55703, 70428 | |
POLR3B Fusion Protein Ag9856 | |
Primary | |
-20°C | |
POLR3B |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C128, POLR3B, RNA polymerase III subunit C2, RPC2 | |
Polr3b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |