Learn More
Abnova™ POLR2L (Human) Recombinant Protein
Human POLR2L full-length ORF ( AAH18649, 1 a.a. - 67 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00005441-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16103065
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MIIPVRCFTCGKIVGNKWEAYLGLLQAEYTEGDALDALGLKRYCCRRMLLAHVDLIEKLLNYAPLEK
Especificaciones
Especificaciones
AAH18649
polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide L, 7.6kDa
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
POLR2L
GST
5441
Wheat germ expression system
25 μg
RBP10, RPABC5, RPB10, RPB10beta, RPB7.6, hRPB7.6, hsRPB10b
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer