missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ POLR2E (Human) Recombinant Protein

Human POLR2E full-length ORF ( AAH04441, 1 a.a. - 210 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00005434-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16109311

  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 18-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: MDDEEETYRLWKIRKTIMQLCHDRGYLVTQDELDQTLEEFKAQFGDKPSEGRPRRTDLTVLVAHNDDPTDQMFVFFPEEPKVGIKTIKVYCQRMQEENITRALIVVQQGMTPSAKQSLVDMAPKYILEQFLQQELLINITEHELVPEHVVMTKEEVTELLARYKLRENQLPRIQAGDPVARYFGIKRGQVVKIIRPSETAGRYITYRLVQ
Especificaciones

Especificaciones

AAH04441
polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide E, 25kDa
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
POLR2E
GST
5434
Wheat germ expression system
25 μg
RPABC1, RPB5, XAP4, hRPB25, hsRPB5
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales