missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
POLR1E Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | POLR1E |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815674
|
Proteintech
16145-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805674
|
Proteintech
16145-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae. Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. This gene encodes a member of the golgin family of proteins which are localized to the Golgi. Its encoded protein has been postulated to play a role in nuclear transport and Golgi apparatus localization. Several alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene.Especificaciones
POLR1E | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8K202, Q9GZS1 | |
313245, 64424, 64425 | |
POLR1E Fusion Protein Ag9269 | |
Primary | |
-20°C | |
POLR1E |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PAF53, POLR1E, PRAF1, RNA polymerase I subunit A49, RP11 405L18.3 | |
Polr1e | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |