Learn More
Uvex™ Polo Shirt 7401-Chili
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Polo - uvex suxxeed
- Color: chili
- Material: 60 % Lyocell (Tencel), 40 % poliéster, 220 g/m2
- Polo de punto muy funcional y ligero con un diseño atemporal.
- Ajuste deportivo, solapa de 2 botones, cuello de polo, excelente comodidad, fácil de limpiar
- La fibra TENCEL™ reduce de forma natural el crecimiento de microorganismos y el desarrollo de olores
- Oeko Tex Standard 100
- Tamaños: De XS a 6XL
- Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
- Cuidado: lavable a 60 °C, no usar cloro, no usar lejía, secadora 1 punto, plancha 2 puntos
Especificaciones
Tamaño | 5X-Grande |
Sexo | Para hombre |
Color | Naranja |
Tipo de tapón | Botones |
Desechables | No |
Grosor | 220 g/m² |